Merck
BDPH9C02440C
Bide Pharmatech
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Synonym(e):
N-((1R,2R)-2-amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C23H26O4N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.54
MDL number:
Das Produkt BDPH9C02440C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C23H26N2O4S/c1-16-4-14-21(15-5-16)30(26,27)25-23(18-8-12-20(29-3)13-9-18)22(24)17-6-10-19(28-2)11-7-17/h4-15,22-23,25H,24H2,1-3H3/t22-,23-/m1/s1
Inchi Key
QECIBWAUSHWNEP-DHIUTWEWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)