Merck
BDPH9C0244A8
Bide Pharmatech
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Synonym(e):
4-ethynyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(8)3-5-9-6-4-7/h1,8H,3-6H2
Inchi Key
SWJWVPMUAUALKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)