Merck
BDPH9C02450D
Bide Pharmatech
(SP-4-1)-[29H,31H-Phthalocyanine-2,3,9,10,16,17,23,24-octaminato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]Copper
Synonym(e):
copper(II) (7E,26E)-2,3,9,10,16,17,23,24-octaamino-6H,27H-phthalocyanine-6,27-diide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C02450D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Inchi Code
1S/C32H26N16.Cu/c33-17-1-9-10(2-18(17)34)26-41-25(9)45-27-11-3-19(35)20(36)4-12(11)29(42-27)47-31-15-7-23(39)24(40)8-16(15)32(44-31)48-30-14-6-22(38)21(37)5-13(14)28(43-30)46-26;/h1-8H,33-40H2,(H2-2,41,42,43,44,45,46,47,48);/q-2;+2
Inchi Key
ZWKHNOGTLFVQHP-UHFFFAOYSA-N
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)