Fortfahren mit
BDPH9C024751
Bide Pharmatech
(E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbut-2-enamide
Synonym(e):
(2E)-4,4,4-trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O2N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.13
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-10(12-2)5(11)3-4-6(7,8)9/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Inchi Key
SXKYBBUJTGYOIJ-ONEGZZNKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)