Merck
BL3H160B89BD
BLD Pharmatech
(S)-tert-Butyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Synonym(e):
tert-butyl (2S)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Inchi Key
GMYNKCIZSNJVEE-NSHDSACASA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)