Merck
BL3H160B8D10
BLD Pharmatech
2-Aminoethanethiol hydrochloride
Synonym(e):
2-aminoethanethiol hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H8N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.61
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Inchi Key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)