Merck
BL3H160B9A3A
BLD Pharmatech
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Synonym(e):
3,3-bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C27H30O5S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.6
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
Inchi Key
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
—
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Yellow - Deep green - Brown
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)