Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H160B9EE4

BLD Pharmatech

2-Amino-1H-imidazole-5-carboxylic acid

Synonym(e):

2-amino-1H-imidazole-5-carboxylic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C4H5O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C4H5N3O2/c5-4-6-1-2(7-4)3(8)9/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)

Inchi Key

YTYZMZQDGZMTJM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C



Still not finding the right product?


hstatements

Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen