Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H160BC3AA

BLD Pharmatech

1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene

Synonym(e):

1-iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H8O2N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H8INO2/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3

Inchi Key

BIACWLGCCVBYNE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene


Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen