Merck
BL3H160BCECE
BLD Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Synonym(e):
1-(4-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.03
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
Inchi Key
PHWPRSZULISLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)