Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 35,00 |
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 37,00 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 53,00 |
5 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 154,00 |
10 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 244,00 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: BD259345-100MG
€ 35,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H9NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Inchi Key
YYIIAPQEOXNDLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?