Merck
BL3H160BDDE5
BLD Pharmatech
3-Amino-2-methylbutan-2-ol
Synonym(e):
3-amino-2-methyl-2-butanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H13O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(6)5(2,3)7/h4,7H,6H2,1-3H3
Inchi Key
OVKDLPZRDQTOJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-2-methylbutan-2-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)