Merck
BL3H160BDDED
BLD Pharmatech
2-((Dimethylamino)methyl)aniline
Synonym(e):
2-[(dimethylamino)methyl]aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-11(2)7-8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,7,10H2,1-2H3
Inchi Key
XQWHZHODENELCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-((Dimethylamino)methyl)aniline
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)