Merck
BL3H160BE0DF
BLD Pharmatech
(E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one
Synonym(e):
(3E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H20O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Inchi Key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)