Direkt zum Inhalt

BL3H160C52CD

BLD Pharmatech

4-Chloro-1,10-phenanthroline

Synonym(e):

4-chloro[1,10]phenanthroline

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H7N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.65
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Inchi Code

1S/C12H7ClN2/c13-10-5-7-15-12-9(10)4-3-8-2-1-6-14-11(8)12/h1-7H

Inchi Key

BAEVILLEIGDCDN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Chloro-1,10-phenanthroline




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen