Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H1F1C72FD

BLD Pharmatech

1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene

Synonym(e):

1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H4O3N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.11
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H

Inchi Key

UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump



Still not finding the right product?


Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen