Merck
BL3H1F1C8A1D
BLD Pharmatech
Pyridin-3-ol
Synonym(e):
3(2H)-pyridinone
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.1
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
Inchi Key
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow red - Light-red
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin-3-ol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)