Merck
BL3H1F1C9906
BLD Pharmatech
Imidazo[1,2-a]pyridine
Synonym(e):
imidazo[1,2-a]pyridine
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
Inchi Key
UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Pale yellow - Deep yellow green - Brown - Black
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazo[1,2-a]pyridine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)