Merck
BL3H1F1CA02F
BLD Pharmatech
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonym(e):
3,5-dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.01
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Inchi Key
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale yellow green - Yellow
Melting Point
95-97C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)