Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H1F1CB37F

BLD Pharmatech

Isoquinolin-5-amine

Synonym(e):

5-isoquinolinamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2

Inchi Key

DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: Pale yellow - Greyish yellow red - Gray

Melting Point

125-128C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Isoquinolin-5-amine


hstatements

Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen