Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C26H25NO5S/c1-31-18-12-10-17(11-13-18)15-33-16-24(25(28)29)27-26(30)32-14-23-21-8-4-2-6-19(21)20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m0/s1
Inchi Key
IWZGYHFOLFRYPK-DEOSSOPVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cys(pMeOBzl)-OH
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
