Merck
BL3H1F1CCBCC
BLD Pharmatech
5-Chlorothiophene-2-sulfonic acid tert-butylamide
Synonym(e):
N-(tert-butyl)-5-chloro-2-thiophenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O2N1Cl1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H12ClNO2S2/c1-8(2,3)10-14(11,12)7-5-4-6(9)13-7/h4-5,10H,1-3H3
Inchi Key
VPZSRWXWBIVADA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to orange powder or crystals
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)