Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H1F1CD451

BLD Pharmatech

2,6-Dimethylisonicotinaldehyde

Synonym(e):

2,6-dimethylisonicotinaldehyde

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H9O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9-6/h3-5H,1-2H3

Inchi Key

OFIMNDTVWZPKIN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2,6-Dimethylisonicotinaldehyde


hstatements

Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen