Merck
BL3H953890F4
BLD Pharmatech
4-Amino-1-benzylpiperidine
Synonym(e):
1-benzyl-4-piperidinamine
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.29
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
Inchi Key
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-benzylpiperidine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)