Merck
BL3H97A45D6E
BLD Pharmatech
2-Chloro-3-phenylquinoxaline
Synonym(e):
2-chloro-3-phenylquinoxaline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H9N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H9ClN2/c15-14-13(10-6-2-1-3-7-10)16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9H
Inchi Key
KPGPIQKEKAEAHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to green powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3-phenylquinoxaline
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)