Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H97A4607E

BLD Pharmatech

5-Bromo-3-(3-bromo-4,5-dihydroxybenzylidene)indolin-2-one

Synonym(e):

(3Z)-5-bromo-3-(3-bromo-4,5-dihydroxybenzylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H9O3N1Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.05
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C15H9Br2NO3/c16-8-1-2-12-9(6-8)10(15(21)18-12)3-7-4-11(17)14(20)13(19)5-7/h1-6,19-20H,(H,18,21)/b10-3-

Inchi Key

GPKLWRHHVIBYEO-KMKOMSMNSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C



Still not finding the right product?


Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen