Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12;/h4-6,10H,1-3,12H2;1H
Inchi Key
FPTQDDKJLYZDHS-PPHPATTJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
