Fortfahren mit
BL3H97A46D69
BLD Pharmatech
Bis(2-methylallyl)amine
Synonym(e):
2-methyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2-propen-1-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 45,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 64,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 163,00
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 254,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.21
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD125248-250MG
€ 45,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h9H,1,3,5-6H2,2,4H3
Inchi Key
LDCWGVLBCJEQMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-methylallyl)amine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
FlameCorrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)