Merck
BL3H97A46DF6
BLD Pharmatech
Ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-3-oxopropanoate
Synonym(e):
ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-3-oxopropanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H10O3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H10Cl2O3/c1-2-16-10(15)6-9(14)11-7(12)4-3-5-8(11)13/h3-5H,2,6H2,1H3
Inchi Key
GJUHMKHPXHMWQI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)