Merck
BL3H97A47718
BLD Pharmatech
Nonan-5-one
Synonym(e):
5-nonanone
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H18O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Inchi Key
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonan-5-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)