Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H97A48B0D

BLD Pharmatech

2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene

Synonym(e):

2-iodo-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H3O2N1F3I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C7H3F3INO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(12(13)14)3-6(5)11/h1-3H

Inchi Key

GXQIWTSUPAYASC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C



Still not finding the right product?


Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen