Merck
BL3H97A48EEE
BLD Pharmatech
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Synonym(e):
1-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3Cl1F1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.45
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H3ClFI/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Inchi Key
RAHHKUWCBDUSPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)