Merck
BL3H97A4969D
BLD Pharmatech
(3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bS)-3-Acetoxy-4,6a,6b,8a,11,12,14b-heptamethyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicene-4-carboxylic acid
Synonym(e):
(3alpha,4alpha,9alpha)-3-(acetyloxy)-11-oxours-12-en-23-oic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C32H48O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.73
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
Inchi Key
HMMGKOVEOFBCAU-BCDBGHSCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)