Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H97B9E97E

BLD Pharmatech

Ethyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate

Synonym(e):

ethyl 4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H9O2N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)

Inchi Key

BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen