Merck
BL3H97B9EB98
BLD Pharmatech
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Synonym(e):
ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O3N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.11
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3/c1-2-17-11(16)8-5-13-9-4-3-7(12)6-14(9)10(8)15/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
GJFFMNINJKCVCB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)