Direkt zum Inhalt
BL3H97B9EBE2
BLD Pharmatech
5-Nitronaphthalene-2,3-diol
Synonym(e):
5-nitro-2,3-naphthalenediol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9-4-6-2-1-3-8(11(14)15)7(6)5-10(9)13/h1-5,12-13H
Inchi Key
LDYYFPIQYNIWIW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Nitronaphthalene-2,3-diol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)