Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H97E284C5

BLD Pharmatech

2-Bromo-4-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline

Synonym(e):

2-bromo-4-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H4O2N2Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.02
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-2-6(13(14)15)3(1-5(4)12)7(9,10)11/h1-2H,12H2

Inchi Key

JKBIJDHHUDCWQW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen