Merck
BL3H97F471FC
BLD Pharmatech
3-Fluoro-4-(4-fluorophenoxy)aniline
Synonym(e):
3-fluoro-4-(4-fluorophenoxy)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H9O1N1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H9F2NO/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(15)7-11(12)14/h1-7H,15H2
Inchi Key
QYWIZFMOOPOWGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)