Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H987BD62A

BLD Pharmatech

2-(Aminomethyl)cyclopentanone hydrochloride

Synonym(e):

2-(aminomethyl)cyclopentanone hydrochloride

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H12O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.62
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C6H11NO.ClH/c7-4-5-2-1-3-6(5)8;/h5H,1-4,7H2;1H

Inchi Key

ZKJHHFZQHBZAFY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C



Still not finding the right product?


hstatements

Sicherheitshinweise

Signalwort

Danger

Piktogramme

Corrosion


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen