Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H98CD5F8A

BLD Pharmatech

1-Methylindole-7-boronic acid

Synonym(e):

1-methyl-1H-indol-7-ylboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H10O2N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.99
MDL number:
Das Produkt BL3H98CD5F8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H10BNO2/c1-11-6-5-7-3-2-4-8(9(7)11)10(12)13/h2-6,12-13H,1H3

Inchi Key

QDSZQBBGYYIBAE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-Methylindole-7-boronic acid



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen