Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H9998F3EB

BLD Pharmatech

Methyl 4-(tert-butylcarbamoyl)benzoate

Synonym(e):

methyl 4-[(tert-butylamino)carbonyl]benzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H17O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)14-11(15)9-5-7-10(8-6-9)12(16)17-4/h5-8H,1-4H3,(H,14,15)

Inchi Key

VASLEASMBRLHMM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen