Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H99DF0ED0

BLD Pharmatech

2-(4-(tert-Butyl)cyclohexyl)acetic acid

Synonym(e):

(4-tert-butylcyclohexyl)acetic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C12H22O2/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)8-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)

Inchi Key

UEERPCZVXPLDMN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen