Direkt zum Inhalt
BL3H99F8D8EB
BLD Pharmatech
Benzo[d]isoxazole-5-sulfonyl chloride
Synonym(e):
1,2-benzisoxazole-5-sulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O3N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(10,11)6-1-2-7-5(3-6)4-9-12-7/h1-4H
Inchi Key
VOTYKHCJXKHHEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)