Merck
BL3H9A8E22D4
BLD Pharmatech
(S)-1,1,1-Trifluorooctan-2-ol
Synonym(e):
(2S)-1,1,1-trifluoro-2-octanol
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15O1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.2
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
Inchi Key
INAIBHXNHIEDAM-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-1,1,1-Trifluorooctan-2-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)