Merck
BL3H9AA51DF6
BLD Pharmatech
Polycaprolactone
Synonym(e):
2-oxepanone
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Inchi Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
80000
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White beads
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)