Direkt zum Inhalt
BL3H9ABBABFE
BLD Pharmatech
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
Synonym(e):
N-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H17O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-10-8-2-4-9(5-3-8)11-6-7-12-9/h8,10H,2-7H2,1H3
Inchi Key
NRVBOSMTPWJVIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)