Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H9ABBAE17

BLD Pharmatech

(2-Chloro-7-methoxyquinolin-3-yl)methanol

Synonym(e):

(2-chloro-7-methoxy-3-quinolinyl)methanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H10O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.66
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Inchi Code

1S/C11H10ClNO2/c1-15-9-3-2-7-4-8(6-14)11(12)13-10(7)5-9/h2-5,14H,6H2,1H3

Inchi Key

VZILTDJTOMNDTH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?


hstatements

Signalwort

Danger

Piktogramme

CorrosionExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen