Merck
BL3H9ADFAC5E
BLD Pharmatech
cis-3-(Trifluoromethoxy)cyclobutanecarboxylic acid
Synonym(e):
(1s,3s)-3-(trifluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O3F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.11
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c7-6(8,9)12-4-1-3(2-4)5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)/t3-,4+
Inchi Key
MBYACEIXYASETJ-ZXZARUISSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)