Merck
BL3H9BB32BB3
BLD Pharmatech
3,5-Diamino-N-(N-benzylcarbamimidoyl)-6-chloropyrazine-2-carboxamide
Synonym(e):
N-benzyl-N'-[(3,5-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)carbonyl]guanidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H14O1N7Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.75
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H14ClN7O/c14-9-11(16)20-10(15)8(19-9)12(22)21-13(17)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H4,15,16,20)(H3,17,18,21,22)
Inchi Key
KXDROGADUISDGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)