Merck
BL3H9BB32C92
BLD Pharmatech
4-Bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Synonym(e):
4-bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.05
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H9BrN2/c1-4(2)6-8-3-5(7)9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Inchi Key
QAXBJSJPKAAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)